Learn More
Heinz Herenz Kits de dissection
Code produit 30158371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jetable:
Réutilisable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jetable Conditionnement
30158371 Réutilisable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158371 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1110401
Expédition estimée: 02-12-2026
Coffrets de dissection avec étui en bois.
  • ensembles de dissection
  • Coffret en bois robuste : 19 x 9 x 3,5 cm
  • Contenu : 1 manche de scalpel n° 4 avec 2 lames, 1 scalpel, 1 manche de scalpel n° 3 avec 2 lames, 1 pince, 1 paire de ciseaux (pointus), 2 aiguilles de dissection (1 pointue, 1 avec lame)
Spécification
Type de produit Ensemble de dissection
Jetable Réutilisable