Learn More
Brady™ Étiquettes en papier dissolvables pour imprimante J2000
GREENER_CHOICE
Code produit 17150471
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Conditionnement:
1500 pièces
250 pièces
350 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
17150471 50,80 mm 1500 pièces
17160471 76,20 mm 350 pièces
17140471 101,60 mm 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17150471 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151243
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'étiquette en papier dissolvable dans l’eau est auto-adhésive et extrêmement facile à appliquer.
  • Exposer l’étiquette à de l’eau chaude pour la dissoudre en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée et sans laisser de résidus
  • Il réduit la main-d’œuvre requise pour retirer les étiquettes
  • Réduit l’entretien des filtres et des drains
  • Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Amovible
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, identification générale, étiquetage de laboratoire, marquage d'entrepôt
À utiliser avec (équipement) BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1500 étiquettes/sac
Quantité 1500 étiquettes/rouleau
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F à +172°F
Plage de températures (métrique) entre -40°C et +78°C
Épaisseur (impériale) 0,0030 in
Épaisseur (métrique) 0,094 mm
Répétition verticale (métrique) 28,58 mm
Dimensions (L x l) 25.40 x 50.8 mm
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50,80 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 2 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 50,8 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25,40 mm
Poids (métrique) 337 g
Alternate Part Number J20-17-403