Learn More
Hanna Instruments™ Solutions électrolytiques d’oxygène dissous
Code produit 10643272
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Sondes OD polarographiques HI
Sondes galvaniques HI DO
Conditionnement:
1 pièce
30mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10643272 Sondes OD polarographiques HI 30mL
11534347 Sondes galvaniques HI DO 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10643272 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI7041S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.50€
    24.32€ / 30mL
    Économisez 144.18€
    85% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
À utiliser avec (équipement) Sondes OD polarographiques HI
Type Solution électrolyte pour électrodes à oxygène dissous