Learn More
Hanna Instruments™ Sonde d’oxygène dissous avec câble de 10 m Hanna
Code produit 10509120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
10 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
10509120 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10509120 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI76407/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.50€
    527.32€ / 1 pièces
    Économisez 302.18€
    36% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026