Learn More
Hanna Instruments™ Testeur 3 EC DiST™
Code produit 10708401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (conductivité):
0 à 1999 mS/cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (conductivité) Conditionnement
10708401 0 à 1999 mS/cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10708401 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98303
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-10-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Gamme (conductivité) 0 à 1999 mS/cm
Résolution (conductivité) 1 μS/cm
Type Testeur EC
Précision ±2 % de la pleine échelle