Learn More
Hanna Instruments™ Testeur EC / TDS / température DiST™ 5
Code produit 10371032
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
100 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
10371032 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10371032 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI98311
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour les mesures de conductivité et de TDS. Le testeur de température / EC / TDS Hanna Instruments™ DiST™ 5 est la référence pour les mesures d’EC et de TDS.
  • Étanche et conçu pour flotter
  • Compensation thermique automatique
  • Bouton HOLD (Mise en attente) pour figer les mesures à l’écran
  • Le système de prévention des erreurs de batterie avertit l’utilisateur du niveau de batterie faible pouvant engendrer des relevés erronés
  • Électrode en graphite remplaçable, rapport TDS réglable, mesures en °C ou °F, compensation thermique automatique avec β réglable, indicateur du niveau de batterie, indicateur de stabilité, arrêt automatique et étalonnage automatique.
Spécification
Précision (conductivité) ±2 % à pleine échelle
Sondes compatibles Électrode série HI73311 EC/TDS remplaçable en graphite (inclus)
Étalonnage Étalonnage EC / TDS : Automatique, en un point à : 1413 μS/cm, 1382ppm (mg/L)
Gamme (conductivité) 0 à 3999 μS/cm
Résolution (conductivité) 1 mu;S/cm
Compensation thermique automatique avec β réglable de 0,0 à 2,4 %/°C
Gamme (TDS) 0 à 2000 ppm (mg/L)
Résolution (TDS) 1 ppm (mg/l)
Précision (TDS) ±2 % à pleine échelle
Gamme de facteurs TDS 0,45 à 1,00
Plage de températures (métrique) 0,0°C à 60,0°C
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Dimensions (L x l x H) 163 x 40 x 26 mm (6,4 x 1,6 x 1,0 po.)
Poids (métrique) 100 g
Poids (impériale) 3,5 oz.
Type Testeur de température
Type de batterie 1,5 V (4)
Autonomie de la batterie Environ 100 heures d’utilisation continue, arrêt automatique après 8 minutes de non-utilisation