Learn More
Distel™ Lingettes désinfectantes
Code produit 12819367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
185 x 135 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l)
12819367 185 x 135 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12819367 Fournisseur Distel™ Code fournisseur TM353
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les lingettes désinfectantes Distel™ sont des lingettes désinfectantes à base de composés d’ammonium quaternaire, conçues spécifiquement pour la désinfection des surfaces dures des dispositifs médicaux non invasifs.
  • Marquage CE comme un instrument médical de classe IIa
  • Bactéricide, fongicide et virucide
  • Destiné à la désinfection des surfaces dures des dispositifs médicaux non invasifs
Spécification
Type de produit TM53 standard
Longueur (métrique) 185 mm
Largeur (métrique) 135 mm
Dimensions (L x l) 185 x 135 mm