Learn More
Bromure de distigmine, TRC
Code produit 30387376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387376 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30387376 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4935305MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Distigmine Bromide
CAS 15876-67-2
Formule moléculaire C22 H32 N4 O4 . 2 Br
Quantité 5 mg
Synonyme Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, bromide (1:2), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (6CI,7CI), Pyridinium, 3,3'-[1,6-hexanediylbis[(methylimino)carbonyl]oxy]bis[1-methyl-, dibromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, hexamethylenebis[methylcarbamate] (2:1) (8CI), BC 51, Distigmine bromide, Distigmine dibromide, Hexamarium, N,N'-Hexamethylenebis(3-N-methylcarbamoxy-1-methylpyridine)dibromide, Ubretid, Ubritil
Formule InChI InChI=1S/C22H32N4O4.2BrH/c1-23-13-9-11-19(17-23)29-21(27)25(3)15-7-5-6-8-16-26(4)22(28)30-20-12-10-14-24(2)18-20;;/h9-14,17-18H,5-8,15-16H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES [Br-].[Br-].CN(CCCCCCN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1)C(=O)Oc2ccc[n+](C)c2
Nom IUPAC (1-méthylpyridine-1-ium-3-yl) N-méthyl-N-[6-[méthyl-(1-méthylpyridine-1-ium-3-yl)oxycarbonylamino]hexyl]carbamate ; dibromure
Poids moléculaire (g/mol) 576.32
Poids de la formule 574.079