Learn More
Gibco™ Eau distillée
Code produit 11508886 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1000 ml
10 x 500 ml
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11508886 100 ml 100mL
11518886 500 ml 500mL
10114292 1000 ml 1L
11528886 10 x 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11508886 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 15230071
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eau distillée
Cette eau distillée Gibco™ est une eau de haute qualité à utiliser comme solvant dans la préparation de milieux de culture cellulaire et de réactifs de laboratoire. Disponible dans de nombreux formats pour répondre à vos besoins, l’eau distillée Gibco™ présente les caractéristiques suivantes :
  • Qualité de la culture cellulaire
  • Performances éprouvées
  • Utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire
    Qualité de la culture cellulaire
    L’eau distillée Gibco™ est préparée par distillation et filtration (0.1 μm), sans aucune substance ajoutée. Nous surveillons la qualité de l’eau au cours d’analyses de routine. La conductivité, le carbone organique total, les endotoxines et la biocontamination sont testés une fois par jour ; les métaux sont testés une fois par mois.
    Performances éprouvées
    Les performances et l’homogénéité attendues des produits de milieux liquides Gibco™ dépendent de l’eau haute qualité que nous utilisons lors de la fabrication. Cette eau est également mise en bouteille sous forme d’eau distillée Gibco™.
    Utilisation dans les applications de culture cellulaire et de biologie moléculaire
    L’eau distillée Gibco™ peut être utilisée dans un grand nombre d’applications, y compris la préparation de poudres ou de milieux Advanced Granulation Technology™ (AGT™), la production de solutions et la dilution de tampons.
    Usage du produit
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
    Fabrication sur deux sites et système de qualité conformes aux BPFa
    L’eau distillée Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à l’eau distillée Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (15230-204). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Description Eau distillée, 100 ml, flacon(s), purification à filtre membranaire, stérile, conditions de stockage de 15 à 30°C, température ambiante, moins de ressources utilisées / moins de déchets, certification ISO 13485 / BPFa / FDA
    Stérilité Stérile
    Traitement(s) Non traité par le DEPC
    Certificat d’analyse ISO 13485, BPFa, FDA
    Quantité 100 ml