Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tête de distillation
Code produit 11876204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique
NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblique
NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblique
NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblique
Modèle:
Type Claisen
unie
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Modèle Conditionnement
11876204 NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblique unie 1 pièce
10057630 NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique Type Claisen 1 pièce
11846114 NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblique unie -
11856144 NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblique unie 1 pièce
10343041 NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblique Type Claisen 1 pièce
11836124 NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblique unie 1 pièce
10171471 NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblique Type Claisen 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11876204 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05028044
Expédition estimée: 02-10-2026
Tête de distillation en tubulures en verre DURAN™ durables.
  • Conforme aux normes DIN 12594
  • Prise NS et deux cônes NS
  • Angle descendant de 75°
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
Type Tête de distillation
Matériau Verre Duran
Certifications/Conformité DIN 12594
Joint conique standard NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblique
Modèle unie