Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Liens de distillation
Description
- Avec condenseur Liebig
- Prise avec cône NS
- Raccordement d’eau avec des olives en verre, avec prise NS
Spécification
Spécification
| Type | Lien de distillation |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | NS 29/32, NS 29/32 |
| Longueur (métrique) l’enveloppe | 350 mm |