Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Liens de distillation
Code produit 10491865
Change view
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
NS 29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Longueur (métrique) l’enveloppe unitSize
10491865 NS 29/32 250 mm 1 pièce
10686755 NS 14/23 160 mm 1 pièce
10702682 NS 14/23, NS 14/23 160 mm 1 pièce
10147044 NS 29/32, GL 14 250 mm 1 pièce
10548081 NS 14/23, NS 29/32 250 mm 1 pièce
10634271 NS 29/32, NS 14/23 250 mm 1 pièce
10234341 NS 24/29 300 mm 1 pièce
10363181 NS 29/32, NS 29/32 350 mm 1 pièce
10376021 NS 14/23, NS 29/32 350 mm 1 pièce
11816214 NS 29/32 350 mm 1 pièce
10545670 NS 29/32 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10491865 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05050314
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le raccordement de thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm.
  • Avec condenseur Liebig
  • Prise avec cône NS
  • Raccordement d’eau avec des olives en verre, avec prise NS
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
Type Lien de distillation
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe 250 mm