Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Liens de distillation avec condenseur Liebig
Code produit 11572324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11572324 250 mm 1 pièce
10546823 160 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11572324 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05053311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    119.78€ / 1 pièces
    Économisez 70.22€
    36% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Liens de distillation à condenseur Liebig avec adaptateur pour réservoir à vide et filetage GL
  • Liens de distillation avec condenseur Liebig
  • Prise avec cône NS
  • Raccordement à l’eau avec filetage GL 14
  • Adaptateur pour récepteur à vide à filetage GL 18
  • Avec prise NS 14/23 pour thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 250 mm
Type Liens de distillation avec condenseur Liebig
Matériau Tubulure DURAN™
Quantité 1
Joint conique standard Cône NS 14/23