Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liaisons de distillation avec condenseur Liebig, adaptateur pour récepteur à vide et olive
Code produit 10722522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10722522 400 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722522 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05053404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.00€
    112.59€ / 1 pièces
    Économisez 24.41€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Liens de distillation avec condenseur Liebig
  • Prise avec cône NS
  • Raccordement d’eau et de vide avec olives en verre
  • Avec prise NS 14/23
  • Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Verre Duran