Learn More
Lenz Laborglasintrumente Récepteurs de distillation de type Anschütz-Thiele, courbés
Code produit 10579041
Change view
Click to view available options
Joint conique standard:
Prise et cône NS 14/23
Prise et cône NS 29/32
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
Matériau:
PTFE Duran
Verre Duran
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Joint conique standard Capacité (métrique) Matériau unitSize
10579041 Prise et cône NS 29/32 25 ml Verre Duran 1 pièce
10030231 Prise et cône NS 14/23 25 ml PTFE Duran 1 pièce
10431093 Prise et cône NS 29/32 100 mL Verre Duran 1 pièce
10623242 Prise et cône NS 14/23 25 ml Verre Duran 1 pièce
10673622 Prise et cône NS 29/32 100 mL PTFE Duran 1 pièce
10768461 Prise et cône NS 29/32 50 ml PTFE Duran 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10579041 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05298004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Récepteurs à adaptateur courbé, gradués
  • Avec rodage NS et cône NS
  • raccord à vide : filetage GL18
  • Robinet d’arrêt NS avec bouchon en verre solide ou en PTFE
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Comprend Adaptateur courbé, gradué, avec prise NS et cône NS, raccord à vide : filetage GL18
Matériau Verre Duran
Capacité (métrique) 25 ml
Joint conique standard Prise et cône NS 29/32