Learn More
BUCHI Tête de distribution du condenseur
Code produit 10661623 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Tête de distribution
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10661623 Tête de distribution 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10661623 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 040658
Expédition estimée: 15-10-2026
Rotavapor tête de distribution du condenseur
  • Pour ensemble condenseur en verre S/CR/BY
  • Verrerie revêtue P+G
  • Comprend un écrou de capuchon GL10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tête de distribution
Quantité 1/boîte