Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes de distribution avec fritté
Code produit 10204151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
À utiliser avec (application):
Solvants lourds spécifiques
Solvants légers spécifiques
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) À utiliser avec (application) unitSize
10204151 250 ml Solvants lourds spécifiques 1 pièce
10264001 250 ml Solvants légers spécifiques 1 pièce
10306121 100 mL Solvants légers spécifiques 1 pièce
10336071 500 mL Solvants légers spécifiques 1 pièce
10336311 500 mL Solvants lourds spécifiques 1 pièce
10681892 100 mL Solvants lourds spécifiques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10204151 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05433203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    41.30€ / 1 pièces
    Économisez 21.70€
    34% de réduction
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubes de distribution avec fritté (porosité : 0)
  • Pour des solvants légers spécifiques
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Solvants lourds spécifiques