Learn More
BOLA Distributeurs de bouteilles
Code produit 10738252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2
3
4
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10738252 2 1 pièce
10797512 4 1 pièce
10661512 3 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10738252 Fournisseur BOLA Code fournisseur F74502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.73€
    52.34€ / 1 pièces
    Économisez 15.39€
    22% de réduction
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Distributeurs de bouteilles en PTFE/PPS
  • Bouchon à vis noir en PPS pour filetage de bouteille GL 45.
  • Sans robinets d'arrêt : Corps en PTFE avec 2 ou 4 ports à filetage femelle UNF¼ dans. 28 G sur les faces supérieure et inférieure.
  • Avec robinets d'arrêt : corps en PTFE avec 2 ou 3 orifices à filetage femelle UNF¼ dans. 28 G sur les côtés supérieur et inférieur et robinet d'arrêt en FEP pour chaque port.
  • Une éventuelle irrégularité du goulot de la bouteille est compensée par un joint torique situé derrière un joint élastique, et la bouteille est ensuite fermée hermétiquement.
  • Le produit n'est exposé qu'au corps du distributeur.
  • Le corps du distributeur peut être tourné indépendamment du bouchon à vis.
  • Cela signifie que le distributeur entièrement assemblé peut être retiré complètement et fixé sur une autre bouteille sans risque de désorganiser la tuyauterie.
  • Très bonne résistance chimique, pour des températures de fonctionnement jusqu'à +200 °C.
Spécification
Diamètre (métrique) interne 0.8 mm
Diamètre (métrique) externe 1.6 mm
Quantité 2