Learn More
Glutarate de disuccinimidyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414538 500 mg 500mg
15404538 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15414538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58208.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.80€
    536.65€ / 500mg
    Économisez 116.15€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 79642-50-5 | C13H14N2O8 | 326.26 g/mol
Disuccinimidyl glutarate is used as a membrane-soluble, amine-reactive N-hydroxysuccinamide ester-based homobifunctional crosslinking reagent. It is a homobifunctionla cross-linking reagent, for ex. isolation of the insulin receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le glutarate de disuccinimidyl est utilisé comme réactif de réticulation homo-bifunctionnel soluble dans la membrane et comme réactif à l’amine N-hydroxysuccinamide, basé sur l’ester. Il s’agit d’un réactif de réticulation homo-bifunctionnel, par exemple pour l’isolement du récepteur de l’insuline.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79642-50-5
Formule moléculaire C13H14N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 326.26
Numéro MDL MFCD00153597
Clé InChI LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme disuccinimidyl glutarate, di n-succinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl pentanedioate, pentanedioic acid,1,5-bis 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, dsg crosslinker, glutaric acid disuccinimidyl ester, di n-hydroxysuccinimidyl glutarate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl glutarate, di n-succinimidyl glutarate chn
CID PubChem 4432628
Nom IUPAC Pentanedioate bis(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)
SMILES O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Disuccinimidyl glutarate
Quantité 500 mg
Beilstein 8575145
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Partially soluble in water.
Poids de la formule 326.26
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Disuccinimidyl glutarate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedioic acid, 1,5-bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) ester