Learn More
Disuccinimidyl suberate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498217 500 mg 500mg
15488217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51771.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.84€
    85.65€ / 500mg
    Économisez 13.19€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 68528-80-3 | C16H20N2O8 | 368.342 g/mol
Disuccinimidyl suberate is a homobifunctional amine-reactive crosslinker. It is usually coupled to molecules containing primary amines via amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). It incorporates an 8-atom spacer arm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le subérate de disuccinimidyl est un réticule bifonctionnel amino-réactif. Il est généralement couplé à des molécules contenant des amines primaires via des liaisons d’amides tamponnées à pH 7,5 (6,5-8,5). Il intègre un bras espaceur à 8 atomes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme : 50 mg/ml.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68528-80-3
Formule moléculaire C16H20N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 368.342
Numéro MDL MFCD00049059
Clé InChI ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
CID PubChem 100658
Nom IUPAC Octanedioate bis(2,5-dioxopyrrolidine-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Disuccinimidyl suberate
Point de fusion 166°C to 170°C
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in chloroform: 50mg/mL.
Poids de la formule 368.34
Pourcentage de pureté 97%