Learn More
Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene |
| CAS | 3593-75-7 |
| Formule moléculaire | C8H4S3 |
| Numéro MDL | MFCD06656577 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C1(C=CS2)=C2C3=C(C=CS3)S1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.31 |
| Pourcentage de pureté | 98% |