Learn More
Acide dithiobispropanoïque, TRC
Code produit 30373854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4942405G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiobis-propanoic Acid
CAS 1119-62-6
Formule moléculaire C6H10O4S2
Quantité 5 g
Synonyme 3,3'-Dithiobis-propanoic Acid, beta,beta'-Dithiodipropionic Acid, 2-Carboxyethyl Disulfide, DTDPA, NSC 18841, NSC 677544
Formule InChI InChI=1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCSSCCC(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 210.07