Learn More
Dithiobiuret, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421980
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421980 100 g 100g
11401980 5 g 5g
11411980 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421980 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16175.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 541-53-7 | C2H5N3S2 | 135.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-53-7
Formule moléculaire C2H5N3S2
Poids moléculaire (g/mol) 135.20
Numéro MDL MFCD00037832
Clé InChI JIRRNZWTWJGJCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithiobiuret, 2,4-dithiobiuret, thioimidodicarbonic diamide, biuret, dithio, imidodicarbonodithioic diamide, biuret, 2,4-dithio, imidodicarbonimidothioic diamide, rcra waste number p049, urea, 2-thio-1-thiocarbamoyl, allophanimidic acid, dithio
CID PubChem 2758725
Nom IUPAC carbamothioylthiourée
SMILES NC(=S)NC(N)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiobiuret
Point de fusion ∼183°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1756621
Merck Index 14,3371
Poids de la formule 135.21
Pourcentage de pureté 97%