Learn More
Ester S,S'-diéthylique de l'acide dithiocarbonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester |
| CAS | 623-80-3 |
| Formule moléculaire | C5H10OS2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10OS2/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCSC(=O)SCC |
| Nom IUPAC | bis(éthylsulfanyl)méthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.26 |
| Poids de la formule | 150.0173 |