Learn More
Dithioérythritol, MP Biomedicals™
Product Code. 11457700 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11457700 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11457700 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0210059880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2610.00€
    2482.20€ / 100g
    Économisez 127.80€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 6892-68-8
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00063750
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Synonyme dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
CID PubChem 439352
ChEBI CHEBI:17456
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Specifications
Nom chimique ou matériau Dithioerythritol
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage >99%
Quantité 100 g
Nom IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Poids de la formule 154.2
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Product Identifier
  • DITHIOERYTHRITOL
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (R*,S*)-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol