Learn More
DTE, Dithioerythritol, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Product Code. 10204633
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon poly
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement
10204633 5 g Flacon poly
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10204633 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP1735
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
  • Used as reducing agent
  • Reduces disulfide bonds in proteins and peptides
  • Functionally tested for use in electrophoresis
  • Added in low concentrations, DTE used as an enzyme stabilizer during protein purification
  • Hydroxyl (-OH) groups of DTE are in the cisform, as opposed to transfor DTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dithioerythritol
CAS 6892-68-8
Absorbance 0.13 AU max.
Point de fusion 82°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C4H10O2S2
Formule linéaire HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Numéro MDL MFCD00063750
Quantité 5 g
Synonyme dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Nom IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
CID PubChem 439352
ChEBI CHEBI:17456
Poids de la formule 154.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Électrophorèse
Forme physique Powder or Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Dithioerythritol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.