Learn More
Dithiooxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15700799 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15700799 100 g 100g
15389252 5 g 5g
15391532 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15700799 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117551000
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-40-3
Formule moléculaire C2H4N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Clé InChI OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
CID PubChem 2777982
Nom IUPAC éthanedithioamide
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiooxamide
Point de fusion 200.0°C
Analyse élémentaire 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCSCSNH2
Quantité 100 g
Merck Index 15,8412
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 98%