Learn More
Dithiooxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11466666 5 g 5g
11476666 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11466666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24866.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.188 g/mol
Dithiooxamide acts as a chelating agent and used in the determination of copper(II), nickel(II) and cobalt(II). It is used as a building block in the synthesis of cyclen. It is involved in the preparation of thiazolothiazole-linked porous organic polymers and N,N'-disubstituted dithiooxamides. It is also employed as a modifier to prepare the modified glassy carbon electrode which is used to investigate the electrochemical properties of quercetin, an important flavonoid derivative. Further, it is involved in the preparation of chelating resin with formaldehyde, which finds application in separation and concentration of silver ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dithiooxamide agit comme agent chélateur et est utilisé dans la détermination du cuivre(II), du nickel(II) et du cobalt(II). Il est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse du cyclène. Il est impliqué dans la préparation de polymères organiques poreux liés au thiazolothiazole et de dithiooxamides disubstitués en N,N′. Il est également utilisé comme modificateur pour préparer l’électrode de carbone vitreux modifiée qui est utilisée pour étudier les propriétés électrochimiques de la quercétine, un dérivé de flavonoïde important. De plus, il participe à la préparation de la résine chélatante avec le formaldéhyde, qui trouve son application dans la séparation et la concentration des ions d’argent.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-40-3
Formule moléculaire C2H4N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 120.188
Numéro MDL MFCD00004941
Clé InChI OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
CID PubChem 2777982
Nom IUPAC éthanedithioamide
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiooxamide
Point de fusion 245°C (decomposition)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dithiooxamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedithioamide