Learn More
Dithiooxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476666 25 g 25g
11466666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476666 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24866.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.188 g/mol
Dithiooxamide acts as a chelating agent and used in the determination of copper(II), nickel(II) and cobalt(II). It is used as a building block in the synthesis of cyclen. It is involved in the preparation of thiazolothiazole-linked porous organic polymers and N,N'-disubstituted dithiooxamides. It is also employed as a modifier to prepare the modified glassy carbon electrode which is used to investigate the electrochemical properties of quercetin, an important flavonoid derivative. Further, it is involved in the preparation of chelating resin with formaldehyde, which finds application in separation and concentration of silver ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dithiooxamide agit comme agent chélateur et est utilisé dans la détermination du cuivre(II), du nickel(II) et du cobalt(II). Il est utilisé comme bloc de construction dans la synthèse du cyclène. Il est impliqué dans la préparation de polymères organiques poreux liés au thiazolothiazole et de dithiooxamides disubstitués en N,N′. Il est également utilisé comme modificateur pour préparer l’électrode de carbone vitreux modifiée qui est utilisée pour étudier les propriétés électrochimiques de la quercétine, un dérivé de flavonoïde important. De plus, il participe à la préparation de la résine chélatante avec le formaldéhyde, qui trouve son application dans la séparation et la concentration des ions d’argent.
Solubilité
Soluble dans l’acétone et le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-40-3
Formule moléculaire C2H4N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 120.188
Numéro MDL MFCD00004941
Clé InChI OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
CID PubChem 2777982
Nom IUPAC éthanedithioamide
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiooxamide
Point de fusion 245°C (decomposition)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 120.2
Pourcentage de pureté 98%