Learn More
Dithiothreitol, Serva Electrophoresis™
Specifications
Specifications
| CAS | 12-3-3483 |
| Formule moléculaire | C4H10O2S2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-dtt, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, 1,4-dithiothreithol |
| Clé InChI | VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.24 |
| CID PubChem | 446094 |
| ChEBI | CHEBI:42170 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dithiothreitol
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.