Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dithiothreitol |
| Point de fusion | 40°C to 43°C |
| Point d’ébullition | 125°C to 130°C/12 mm |
| Point d’éclair | >110°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1719757 |
| Poids de la formule | 154.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |
| Forme physique | Poudre cristalline |