Learn More
Dithiothréitol, >99,5 %, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15875458 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15875458 5 g Flacon en plastique 5g
15865458 1 g Flacon en plastique 1g
15885458 25 g Flacon en plastique 25g
15895458 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15875458 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J15397.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    117.65€ / 5g
    Économisez 25.15€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Utilisé comme agent protecteur des groupes SH
Used as a protective agent for SH groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12-3-3483
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2 S,3 S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Dithiothreitol
Point de fusion 40°C to 43°C
Point d’ébullition 125°C to 130°C/12 mm
Point d’éclair >110°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 5 g
Beilstein 1719757
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Biologie moléculaire, Ultrapure
Forme physique Poudre cristalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiothreitol, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-dimercapto-2,3-Butanediol
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.