Learn More
Invitrogen™ Dithiothreitol (DTT)
Code produit 10789174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10789174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10789174 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur D1532
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dithiothréitol (DTT)
Disufide crosslinks of cystines in proteins can be reduced to cysteine residues by dithiothreitol (DTT).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Pleine
Quantité 1 g
Type de produit Dithiothréitol