Learn More
Dithiothréitol (cristaux blancs ou poudre / électrophorèse), Fisher BioReagents™
Code produit 10386833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10386833 25 g Flacon en verre 25g
10592945 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10386833 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP17225
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dithiothréitol, >-99 %, C4H10O2S2, Numéro CAS 3483-12-3, 1,4-dithio-dl-thréitol, 1,4-dithiothréitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-1,4-dithiothréitol, d-dtt, dithiothréitol, dl-1,4-dithiothréitol, dl-dithiothréitol, dtt, thréo-1,4-dimercapto-2,3-butanédiol, 5 g, 0,04 AU max., >-99 %
Dithiothréitol, >-99 %, C4H10O2S2, Numéro CAS 3483-12-3, 1,4-dithio-dl-thréitol, 1,4-dithiothréitol, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, d-1,4-dithiothréitol, d-dtt, dithiothréitol, dl-1,4-dithiothréitol, dl-dithiothréitol, dtt, thréo-1,4-dimercapto-2,3-butanédiol, 5 g, 0,04 AU max., >-99 %
Le dithiothréitol est utilisé pour réduire les liaisons disulfures dans les protéines et les peptides ; il est ajouté en faibles concentrations en tant que stabilisateur enzymatique lors de la purification des protéines et de réactions enzymatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12-3-3483
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonyme dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
CID PubChem 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nom IUPAC (2S,3S)-1,4-bis(sulfanyl)butane-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiothreitol
Absorbance 0,04 UA max.
Point de fusion 38 °C
Couleur Blanc
pH 5.1
Point d’ébullition °125C
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Quantité 25 g
Merck Index 15, 3419
Poids de la formule 154.24
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Électrophorèse
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-1,4-Dithiothreitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.