Learn More
Dithizone, 98 %
Code produit 11469076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469076 10 g 10g
11418970 25 g 25g
11479076 50 g -
11489076 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11469076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17947.09
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 60-10-6 | C13H12N4S | 256,33 g/mole
La dithizone sert d’indicateur pour les métaux. Il est également utilisé comme agent chélateur pour les métaux lourds comme le mercure et le plomb. Elle est également utilisée pour évaluer la purification des préparations d’inhibiteurs pancréatiques humains, qui sont utilisées pour la greffe chez les patients atteints de diabète de type 1.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
La dithizone sert d’indicateur pour les métaux.Il est également utilisé comme agent chélateur pour les métaux lourds comme le mercure et le plomb.Elle est également utilisée pour évaluer la purification des préparations d’îlots pancréatiques humains, qui sont utilisés pour la transplantation chez les patients atteints de diabète de type 1.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et la pyridine.Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-10-6
Formule moléculaire C13H12N4S
Poids moléculaire (g/mol) 256.33
Numéro MDL MFCD00003025
Clé InChI UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
CID PubChem 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithizone
Point de fusion ∼168°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble aq. soln..
Nom IUPAC 3-(phénylamino)-1-(phénylimino)thiourée
Poids de la formule 256.33
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Diphényl-3-thiocarbazon
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement