Learn More
Dithizone, ACS, 85+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387588 10 g 10g
11397588 2 g -
11307598 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033283.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256.33 g/mol
Dithizone is used as an indicator for minute amounts of lead. It acts as a chelating agent for heavy metal poisoning. As a ligand, it forms complexes with metals like zinc, lead and mercury. Further, it is used to assess the purity of human pancreatic islet preparations, which is used for transplantation in patients with type 1 diabetes. In addition to this, it is used as a titrant in the quantitative determination of heavy metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-10-6
Formule moléculaire C13H12N4S
Poids moléculaire (g/mol) 256.33
Numéro MDL MFCD00003025
Clé InChI UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
CID PubChem 657262
Nom IUPAC 1-anilino-3-phényliminothiourée
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithizone
Point de fusion 168°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and pyridine. Insoluble in water.
Poids de la formule 256.33
Pourcentage de pureté ≥85%
Qualité ACS
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dithizone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithizone