Learn More
Dithizone, TRC
Code produit 30136216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136216 10 g 10g
30012517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136216 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49429510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-10-6
Formule moléculaire C13 H12 N4 S
Poids moléculaire (g/mol) 256.33
Synonyme (Phenylazo)thioformic Acid 2-Phenylhydrazide, DIZO, N,2-Diphenyldiazenecarbohydrazonothioic Acid, Diphenylthiocarbazone, Dithizon, Dithizone, NSC 215189, NSC 4275, NSC 97262, NSC 97264, NSC 97353, NSC 99124;
Nom IUPAC (3E)-1-anilino-3-phényliminothiouréa
SMILES S=C(NNc1ccccc1)N=Nc2ccccc2
Specifica
Nom chimique ou matériau Dithizone
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Poids de la formule 256.0783
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.