Learn More
Dithranol, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11424742 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424742 1 g 1g
11414742 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424742 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219150291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.54€
    140.70€ / 1g
    Économisez 17.84€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Dithranol ≥99 %, poudre jaune
  • Le dithranol, un médicament anti-psoriasis potentiel, peut être utilisé pour étudier sa sécurité, son efficacité, son métabolisme et son profil pharmacologique.
  • Il peut être utilisé pour étudier ses propriétés physico-chimiques, comme composé de référence et pour mettre au point des véhicules d’administration du médicament efficaces.
  • Il peut être utilisé comme matrice pour l’imagerie par désorption/ionisation laser assistée par matrice sur un spectromètre de masse à résonance cyclotronique ionique à transformre de Fourier.
  • L’anthraline est un inhibiteur de biosynthèse des leucotriènes.
  • Inhibe la ω-oxydation des LTB4 et altère le fonctionnement des mitochondries.
  • L’anthraline est utilisée dans le traitement du psoriasis, comme fongicide, dans le traitement des infections à dermatophytose et dans les dermatoses chroniques.
Identifiants chimiques
CAS 1143-38-0
Formule moléculaire C14H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Numéro MDL MFCD00053409
Clé InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2202
ChEBI CHEBI:37510
Nom IUPAC 1,8-dihydroxy-9,10-dihydroanthracen-9-one
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithranol
Couleur Orange-jaune ou jaune
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 1 g
Synonyme anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
Poids de la formule 226.23
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • dithranol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: dithranol