Learn More
Dithranol, MedChemExpress
Code produit 16468436
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468436 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468436 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0738
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithranol
CAS 1143-38-0
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H10O3
Quantité 100 mg
Synonyme Anthralin
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)CC3=CC=CC(O)=C13
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Poids de la formule 226.23
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation