Learn More
Diuron-d6 (diméthyl-d6), CDN
Code produit 30313850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313850 0.01 g 0.01g
30322238 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313850 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND56440.01G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Diuron D6
CAS 1007536-67-5
Formule moléculaire C9 2H6 H4 Cl2 N2 O
Quantité 0.01 g
Synonyme Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron-D6, Diuron-D6 (dimethyl-D6)
Formule InChI InChI=1 S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5 H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-bis(trideutérométhyl)urée
Poids moléculaire (g/mol) 239.13
Poids de la formule 238,0547 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique
Afficher plus Afficher moins
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.