Learn More
Diuron-d6, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diuron D6 |
| CAS | 1007536-67-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C9 2H6 H4 Cl2 N2 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)-, N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N,N-di(methyl-d3)urea, Diuron D6, Diuron D6 (dimethyl D6) |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10Cl2N2O/c1-13(2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 3-(3,4-dichlorophényl)-1,1-bis(trideutérométhyl)urée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 239.13 |
| Afficher plus |