Learn More
TFA Dostmann™ Station météo sans fil Diva Plus™
Code produit 11756606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Température (métrique) en fonctionnement:
ndash;40 à 60deg;C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Température (métrique) en fonctionnement Conditionnement
11756606 ndash;40 à 60deg;C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11756606 Fournisseur TFA Dostmann™ Code fournisseur 35.1078.10.IT
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour la transmission sans fil de la température extérieure et de l’humidité via jusqu’à trois transmetteurs (max. 100 m).
  • Peut également indiquer la température intérieure et l’humidité
  • Fonction Max/Min
  • Prévisions météorologiques avec symboles
  • Tendance de la pression atmosphérique
  • Pression atmosphérique avec indication de graphique à barres des dernières 24 heures
  • Horloge à commande radio avec date, fuseau horaire &plusmn ; 12 heures
Spécification
Comprend 3 piles AAA
Certifications/Conformité CE, EK-EL
Plage d’humidité 10 à 99 %
Température (métrique) en fonctionnement ndash;40 à 60deg;C
Tension 1,5V
Poids (métrique) 234 g
Type de produit Station météo