Learn More
Eppendorf™ Séparateur pour boîtes de rangement en carton, hauteur 30 mm
Tous les produits Eppendorf ProduitsDescription
- Les séparateurs en carton blanc pour congélateur sont idéaux pour le stockage d'échantillons à 4 °C.°C, -20 °C, ou -86 °C
- Des séparateurs sont disponibles pour les boîtes de congélation en 53 mm (2 in), 76 mm (3 in) et 102 mm (4 in).
- Les séparateurs pour bacs de congélation sont disponibles en 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 et 10 x 10.
- Dimensions : 133 mm x 133 mm
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton |
| Forme | Carré |
| Type | Diviseur de boîte |
| Capacité | 100 tubes |
| Conditionnement | 10/Pk. |
| Stérilité | Non stérile |
| Matrice de tubes | 10 x 10 |
| Longueur (métrique) | 133 mm |
| Largeur (métrique) | 133 mm |
| Afficher plus |