Learn More
Eppendorf™ Séparateur pour boîtes de rangement en carton, hauteur 65 mm
Code produit 30533479 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 tubes
49 tubes
64 Tubes
81 tubes
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
30533479 64 Tubes 10 pièces
30533475 100 tubes 10 pièces
30533476 49 tubes 10 pièces
30533478 81 tubes 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30533479 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 6001507810
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Conçu pour résister aux températures extrêmement basses grâce à son congélateur en carton résistant à l'eau
  • Les séparateurs en carton blanc pour congélateur sont idéaux pour le stockage d'échantillons à 4 °C.°C, -20 °C, ou -86 °C
  • Des séparateurs sont disponibles pour les boîtes de congélation en 53 mm (2 in), 76 mm (3 in) et 102 mm (4 in).
  • Les séparateurs pour bacs de congélation sont disponibles en 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9 et 10 x 10.
  • Dimensions : 133 mm x 133 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Carton
Forme Carré
Type Diviseur de boîte
Capacité 64 Tubes
Conditionnement 10/Pk.
Stérilité Non stérile
Matrice de tubes 8 x 8
Longueur (métrique) 133 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 65 mm
Diamètre (métrique) 15.0 mm