Learn More
Divinyl sulfone, 97 %, stab. avec 0,05 % d’hydroquinone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383386
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11383386
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12827.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-77-0 | C4H6O2S | 118.15 g/mol
Divinyl sulfone acts as a cross-linking reagent for agarose gels. It is a monomer, which is used in the production of polymers with diols, urea and malonic esters. Further, it serves as a shrinkage control agent in textiles. In addition to this, it is used in the preparation of large class of fiber-reactive dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La divinylsulfone agit comme réactif de réticulation pour les gels d’agarose. Il s’agit d’un monomère qui est utilisé dans la production de polymères avec des diols, de l’urée et des esters maloniques. De plus, il sert d’agent de contrôle de rétrécissement dans les textiles. Par ailleurs, il est utilisé dans la préparation la grande catégorie des colorants réactifs sur les fibres.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les agents réducteurs, les métaux alcalins et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-77-0
Formule moléculaire C4H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 118.15
Numéro MDL MFCD00008623
Clé InChI AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme divinyl sulfone, vinyl sulfone, divinyl sulphone, bis ethenyl sulfone, vinyl sulphone, sulfone, divinyl, ethenesulfonyl-ethene, ethene, 1,1'-sulfonylbis, 1,1'-sulphonylbisethene, ethenesulfonyl ethene
CID PubChem 6496
ChEBI CHEBI:53729
Nom IUPAC 1-éthénylsulfonylethène
SMILES C=CS(=O)(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Divinyl sulfone
Note relative au nom stabilized with 0.05% hydroquinone
Point de fusion ∼-26°C
Densité 1.177
Point d’ébullition 233°C to 234°C
Point d’éclair 102°C (215°F)
Indice de réfraction 1.476
Quantité 10 g
Numéro UN UN2927
Beilstein 1071329
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 118.16
Pourcentage de pureté 97%