Learn More
Divinylbenzène, 55 %, mélange d’isomères, stab. avec 1000 ppm 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as a co-monomer in the production of ion exchange beads and gel chromatography. As a monomer in the production of synthetic rubber and casting resins. Also used in polymeric core shell nanoparticles and as a crosslinking agent. It may be used as a monomer for the synthesis of highly crosslinked macroporous styrene/DVB polymers. It may also be used to synthesize monodispersed poly-DVB microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Divinylbenzene |
| Note relative au nom | Mixture of isomers, Stabilized with 1000ppm 4-tert-butylcatechol |
| Densité | 0.912 g/mL |
| Point d’éclair | 62°C (143°F) |
| Indice de réfraction | 1.574 |
| Quantité | 250 g |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 130.19 |
| Pourcentage de pureté | 55% |
| Forme physique | Liquide |
Safety and Handling
- Divinylbenzene, 55%, mixture of isomers, stab. with 1000ppm 4-tert-butylcatechol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Divinylbenzene, 55%,mixture of isomers