Learn More
Divinylbenzène (ortho-, méta- ou para-substitué) (~80%), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Divinylbenzene (ortho-, meta-, or para- substituted) |
| CAS | 1321-74-0 |
| Formule moléculaire | C10H10 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | Divinylbenzene (mixture of isomers), Benzene, diethenyl-, Benzene, divinyl- (8CI), Diethenylbenzene, DVB 96, DVB 960, DVB HP, DVB-H, DVR 960, Divinylbenzene, Vinylstyrene |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2 |
| SMILES | C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.19 |
| Poids de la formule | 390.2348 |