Learn More
Divinylbenzène (ortho-, méta- ou para-substitué) (~80%), TRC
Code produit 30368991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368991 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368991 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49487310ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Divinylbenzene (ortho-, meta-, or para- substituted)
CAS 1321-74-0
Formule moléculaire C10H10
Quantité 10 mL
Synonyme Divinylbenzene (mixture of isomers), Benzene, diethenyl-, Benzene, divinyl- (8CI), Diethenylbenzene, DVB 96, DVB 960, DVB HP, DVB-H, DVR 960, Divinylbenzene, Vinylstyrene
Formule InChI InChI=1S/C10H10/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-8H,1-2H2
SMILES C=CC1=CC=C(C=C)C=C1.C=CC1=CC=CC=C1C=C
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Poids de la formule 390.2348