Learn More
Maléate de dizocilpine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15416079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15416079 50 mg 50mg
15406079 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15416079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63917.MF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Antagoniste du récepteur NMDA qui entrave le flux de calcium
Dizocilpine maleate is used to interact at the NMDA-associated ion channel, preventing Ca2+ flux and blocking NMDA-induced depolarizations. (+)-MK 801 demonstrates potent neuroprotective effects against excitotoxic insult, showing substantial protection against neuron loss produced by NMDA and quinolinic acid introduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le maléate de Dizocilpine est utilisé pour interagir au niveau du canal ionique associé au NMDA, empêchant le flux de Ca2+ et bloquant les dépolarisations induites par le NMDA. (+)-MK 801 démontre des effets neuroprotecteurs puissants contre l’insulte excitotoxique, montrant une protection substantielle contre la perte de neurone produite par NMDA et l’introduction d’acide quinolinique.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77086-22-7
Formule moléculaire C20H19NO4
Poids moléculaire (g/mol) 337.375
Numéro MDL MFCD00082465
Clé InChI QLTXKCWMEZIHBJ-PJGJYSAQSA-N
Synonyme dizocilpine maleate, +-mk-801 hydrogen maleate, +-mk 801 maleate, dizocilpine hydrogen maleate, unii-6lr8c1b66q, dizocilpine maleate usan, dsstox_cid_25785, dsstox_rid_81126
CID PubChem 6420042
SMILES CC12C3=CC=CC=C3CC(N1)C4=CC=CC=C24.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dizocilpine maleate
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Merck Index 14,3386
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Poids de la formule 337.37
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline