Learn More
Dizocilpine maleate, MedChemExpress
Description
Dizocilpine maleate (MK-801 maleate) is a potent, selective and non-competitive NMDA receptor antagonist with Kd of 37.2 nM in rat brain membranes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Dizocilpine maleate |
| CAS | 77086-22-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H19NO4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | MK-801 maleate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 133.33 mg/mL (395.20 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | C[C@]12C3=CC=CC=C3C[C@@H](N2)C4=CC=CC=C14.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.37 |
| Show More |